1,4-Cykloheksadien ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem 0,10 %
L07337.06
L07337.14
L07337.22
L07337.06EA
337
PLN
L07337.06
L07337.14
L07337.22
1,4-Cykloheksadien ≥97% stabilised
1,4-Cykloheksadien
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Formuła:
C₆H₈ Temp. Wrzenia: 88…90 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 0,847 Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001535 Numer CAS: 628-41-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-043-1 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |