Drukuj
1,4-Cykloheksadien stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
28910-25ML 28910-5ML
SIAL28910-25MLEA 725 PLN
SIAL28910-25ML SIAL28910-5ML
1,4-Cykloheksadien stabilised, Sigma-Aldrich®
1,4-Cykloheksadien
Formuła: C₆H₈
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Numer MDL: MFCD00001535
Numer CAS: 628-41-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-043-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,II