Drukuj
Chlorek 4-metoksybenzylu 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 366 PLN
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
Chlorek 4-metoksybenzylu 98% stabilised
Chlorek 4-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 117…118 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000915
Numer CAS: 824-94-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-540-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3