Chlorek benzylu ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Chlorotoluen, (Chlorometylo)benzen, Chloro(fenylo)metan
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 100-44-7
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.099
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -43°
Boiling Point: 178-180°
Solubility: Miscible with alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 471308
Merck Reference: 14,1129
UN No.: 1738
MDL No.: MFCD00000889
Formuła:
(C₆H₅)CH₂Cl MW: 126.59 g/mol Temp. Wrzenia: 178…180 °C Temp. topnienia: –43 °C Gęstość: 1.099 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000889 Numer CAS: 100-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-853-6 Jednostka: 1738 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,01131 |