Drukuj
(±)-1-Metoksypropan-2-ol, EMPLURA®, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-Eter monometylowy glikolu propylenowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
1.16738.6025EA 3170 PLN
1.16738.6025 1.16738.9190 1.16738.1000
(±)-1-Metoksypropan-2-ol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1-Metoksypropan-2-ol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Temp. Wrzenia: 119,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004537
Numer CAS: 107-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-539-1
Jednostka: 3092
ADR: 3,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM