Drukuj
Chlorek benzylu 99.5+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 256 PLN
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Chlorek benzylu 99.5+% stabilised, extra pure
Chlorek benzylu
Formuła: (C₆H₅)CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 179,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –39 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000889
Numer CAS: 100-44-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-853-6
Jednostka: 1738
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01131
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide