(±)-1-Metoksypropan-2-ol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(±)-Eter monometylowy glikolu propylenowego
41547.AK
41547.K2
41547.K7
41547.M6
41547.AKEA
226
PLN
41547.AK
41547.K2
41547.K7
41547.M6
(±)-1-Metoksypropan-2-ol ≥99%
(±)-1-Metoksypropan-2-ol
Purity: 99+%
CAS No.: 107-98-2
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.926
Refractive Index: 1.4030
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 4-7
Melting Point: -100°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1731270
UN No.: 3092
MDL No.: MFCD00004537
Formuła:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Temp. Wrzenia: 119…120 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,926 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004537 Numer CAS: 107-98-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-539-1 Jednostka: 3092 ADR: 3,III |