Drukuj
(±)-1-Metoksypropan-2-ol 98.5%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-Eter monometylowy glikolu propylenowego
244990025 244990250 244990010 244990050 244990251
ACRO244990025EA 603 PLN
ACRO244990025 ACRO244990250 ACRO244990010 ACRO244990050 ACRO244990251
(±)-1-Metoksypropan-2-ol 98.5%, extra pure
(±)-1-Metoksypropan-2-ol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Temp. Wrzenia: 120 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –97 °C
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004537
Numer CAS: 107-98-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-539-1
Jednostka: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %