Drukuj
(±)-1-Etoksypropan-2-ol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
43306.AP 43306.AY
43306.APEA 899 PLN
43306.AP 43306.AY
(±)-1-Etoksypropan-2-ol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
(±)-1-Etoksypropan-2-ol
Formuła: C₅H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 132 °C
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0,896
Temp. Zapłonu: 42 °C (108 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067050
Numer CAS: 1569-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-374-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,III