Drukuj
(±)-1-Etoksypropan-2-ol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 337 PLN
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Etoksypropan-2-ol 95%
(±)-1-Etoksypropan-2-ol
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 0.897 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067050
Numer CAS: 1569-02-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-374-5
Jednostka: 3271
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol