Drukuj
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
A76001-100G A76001-25G A76001-5G
SIALA76001-100GEA 1240 PLN
SIALA76001-100G SIALA76001-25G SIALA76001-5G
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 264
Gęstość: 1.1752 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008140
Numer CAS: 616-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-475-8