(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
B22672.14
B22672.22
B22672.36
B22672.14EA
559
PLN
B22672.14
B22672.22
B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 616-30-8
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point: 186°(366°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 264-266°/739mm
Beilstein Reference: 1719121
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008140
Formuła:
C₃H₉NO₂ MW: 91.11 g/mol Temp. Wrzenia: 264…266 °C (739 mmHg) Gęstość: 1.186 Temp. Zapłonu: 186 °C (366 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008140 Numer CAS: 616-30-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-475-8 ADR: 8 III |