Drukuj
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
104420250 104421000 104420050 104422500
ACRO104420250EA 404 PLN
ACRO104420250 ACRO104421000 ACRO104420050 ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 264…265 °C (739 mmHg)
Gęstość: 1.17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008140
Numer CAS: 616-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-475-8
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %