Drukuj
α-Metylostyren 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fenyloprop-1-en, Izopropenylobenzen
127710010 127711000 127710025
ACRO127710010EA 330 PLN
ACRO127710010 ACRO127711000 ACRO127710025
α-Metylostyren 99% stabilised
α-Metylostyren
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 165…169 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 0,909 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008859
Numer CAS: 98-83-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-705-0
Jednostka: 2303
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 ppm tert.-butylcatechol