(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
192171-25G
192171-5G
SIAL192171-25GEA
252
PLN
SIAL192171-25G
SIAL192171-5G
(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Amino-1-propanol
Formuła:
C₃H₉NO Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 8 °C Gęstość: 0,928 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008085 Numer CAS: 6168-72-5 Numer WE (dawny EINECS): 228-207-3 Klasyfikacja Merck : 12,00488 |