Drukuj
Mekwinol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
126000010 126001000 126005000 126000051 126000250
ACRO126000010EA 767 PLN
ACRO126000010 ACRO126001000 ACRO126005000 ACRO126000051 ACRO126000250
Mekwinol 99%
Mekwinol
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 243 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 56…57 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002332
Numer CAS: 150-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-769-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥98.5 %