Drukuj
1-Bromo-2-jodobenzen 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
221950050 221950250
ACRO221950050EA 213 PLN
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-jodobenzen 99% stabilised
1-Bromo-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…121 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 2.203 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001030
Numer CAS: 583-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-508-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper