Drukuj
Izotiocyjanian allilu 94% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with α-tocopherol 0,01%
102950050 102951000 102955000
ACRO102950050EA 147 PLN
ACRO102950050 ACRO102951000 ACRO102955000
Izotiocyjanian allilu 94% stabilised
Izotiocyjanian allilu
Formuła: C₄H₅NS
Temp. Wrzenia: 151…153 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,0175 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004822
Numer CAS: 57-06-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-309-2
Jednostka: 1545
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00292
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
Relative density (20/4°C) 1.017 to 1.022