Drukuj
3-Jodopropen 97% Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
218540250 218541000
ACRO218540250EA 492 PLN
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Jodopropen 97% Stabilised
3-Jodopropen
Formuła: C₃H₅I
MW: 167.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…103 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 1.83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001094
Numer CAS: 556-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-130-4
Jednostka: 1723
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,00291
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper