(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-Izopropanoloamina
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
L15343.30EA
207
PLN
L15343.30
L15343.0B
L15343.0E
(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% remainder 2-amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Purity: 94%
CAS No.: 78-96-6
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 605275
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008139
Formuła:
C₃H₉NO Temp. Wrzenia: 160 °C Temp. topnienia: 1 °C Gęstość: 0,959 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008139 Numer CAS: 78-96-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-162-7 Jednostka: 2735 ADR: 8,II |