3-Buten-2-one tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem 0,5 %
Purity: 90%
CAS No.: 78-94-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.856
Refractive Index: 1.4120
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -7°
Boiling Point: 32-34°/60mm
Beilstein Reference: 506021
Merck Reference: 14,6134
UN No.: 1251
MDL No.: MFCD00008777
Formuła:
C₄H₆O Temp. Wrzenia: 32…34 °C (60 mmHg) Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 0,856 Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008777 Numer CAS: 78-94-4 Numer WE (dawny EINECS): 201-160-6 Jednostka: 1251 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,6134 |