(±)-2-Aminoheptan ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41027.0025
8.41027.0100
8.41027.0010
8.41027.0025EA
262
PLN
8.41027.0025
8.41027.0100
8.41027.0010
(±)-2-Aminoheptan ≥98.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminoheptan
Formuła:
C₇H₁₇N Temp. Wrzenia: 143 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,768 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008101 Numer CAS: 123-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-655-5 Jednostka: 2733 ADR: 3 (8),III Klasyfikacja Merck : 12,09934 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
CAS | 123-82-0 |
Synonyms | 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine |
Hill Formula | C₇H₁₇N |
Molar Mass | 115.22 g/mol |
Boiling point | 142 - 144 °C |
Density | 0.768 g/cm³ (20 °C) |
Flash point | 54 °C |
pH value | (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...