Drukuj
3-Buten-2-one 94% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
128000010 128000050 128001000
ACRO128000010EA 1570 PLN
ACRO128000010 ACRO128000050 ACRO128001000
3-Buten-2-one 94% stabilised
3-Buten-2-one
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -7 °C
Gęstość: 0,864 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008777
Numer CAS: 78-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-160-6
Jednostka: 1251
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
GC ≥93 %
Stabilizer 0.2 to 0.5 % Hydroquinone