(±)-2-Aminoheptan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
B22863.14
B22863.22
B22863.14EA
403
PLN
B22863.14
B22863.22
(±)-2-Aminoheptan ≥98%
(±)-2-Aminoheptan
Purity: 98+%
CAS No.: 123-82-0
Molecular Formula: C7H17N
Formula Weight: 115.22
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Amine-like
pH: 11.45
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 635676
Merck Reference: 14,9802
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008101
Formuła:
C₇H₁₇N MW: 115.22 g/mol Temp. Wrzenia: 142…144 °C Gęstość: 0.768 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008101 Numer CAS: 123-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 204-655-5 Jednostka: 2733 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 12,09934 |