Drukuj
(±)-2-Aminoheptan 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
103770250 103771000 103775000
ACRO103770250EA 293 PLN
ACRO103770250 ACRO103771000 ACRO103775000
(±)-2-Aminoheptan 98+%
(±)-2-Aminoheptan
Formuła: C₇H₁₇N
MW: 115.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 142…144 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.768 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008101
Numer CAS: 123-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 204-655-5
Jednostka: 2734
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09934
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %