Drukuj
(±)-sec-Butyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-2-Aminobutan
M-Clarity™ quality level = MQ100
B89000-100ML B89000-500ML
SIALB89000-100MLEA 135 PLN
SIALB89000-100ML SIALB89000-500ML
(±)-sec-Butyloamina, Sigma-Aldrich®
(±)-sec-Butyloamina
Formuła: C₄H₁₁N
Temp. Wrzenia: 63,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008094
Numer CAS: 13952-84-6
Numer WE (dawny EINECS): 237-732-7
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,01579