Drukuj
trans-Dichloroetylen 99+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: trans-Dichloroeten, (E)-1,2-Dichloroetylen, (E)-1,2-Dichloroeten
406840250 406842500
ACRO406840250EA 474 PLN
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dichloroetylen 99+% stabilised
trans-Dichloroetylen
Formuła: C₂H₂Cl₂
MW: 96.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 48 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1.26 g/cm³
Temp. Zapłonu: 6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00062942
Numer CAS: 156-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-860-2
Jednostka: 1150
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,00093
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ