(±)-3-(Dietylamino)-1,2-propanodiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
L07943.14
L07943.22
L07943.36
L07943.14EA
189
PLN
L07943.14
L07943.22
L07943.36
(±)-3-(Dietylamino)-1,2-propanodiol 97%
(±)-3-(Dietylamino)-1,2-propanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 621-56-7
Molecular Formula: C7H17NO2
Formula Weight: 147.22
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4602
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1737402
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00004716
Formuła:
C₇H₁₇NO₂ Temp. Wrzenia: 233…235 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0,970 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004716 Numer CAS: 621-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 210-693-3 ADR: 8,II |