Drukuj
Kwas (±)-merkaptobursztynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-Mercapto-1,4-butanedioic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, (±)-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M6182-100G M6182-25G M6182-500G
SIALM6182-100GEA 460 PLN
SIALM6182-100G SIALM6182-25G SIALM6182-500G
Kwas (±)-merkaptobursztynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-merkaptobursztynowy
Formuła: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 322
Temp. topnienia: 150…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004860
Numer CAS: 70-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-736-4
Klasyfikacja Merck : 12,09479