Drukuj
Bromek allilu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 1270 PLN
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Bromek allilu 99% stabilised
Bromek allilu
Formuła: C₃H₅Br
MW: 120.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 70…71 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –119 °C
Gęstość: 1.39 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000244
Numer CAS: 106-95-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-446-6
Jednostka: 1099
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,00285
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide