Drukuj
1-Jodo-2-metylopropan 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isobutyliodide
223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 375 PLN
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Jodo-2-metylopropan 97% stabilised
1-Jodo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉I
MW: 184.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…121 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –93 °C
Gęstość: 1.59 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001084
Numer CAS: 513-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-160-5
Jednostka: 2391
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05160
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper