Drukuj
2-bromo-2-metylopropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl bromide
Stabilizacja: Stabilised with calcium carbonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 293 PLN
8.01966.0250 8.01966.1000
2-bromo-2-metylopropan stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-bromo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 73
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000125
Numer CAS: 507-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-065-9
Jednostka: 2342
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01554
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)