Kwas (±)-merkaptobursztynowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23301.14
B23301.22
B23301.36
B23301.14EA
239
PLN
B23301.14
B23301.22
B23301.36
Kwas (±)-merkaptobursztynowy ≥98%
Kwas (±)-merkaptobursztynowy
Purity: 98%
CAS No.: 70-49-5
Molecular Formula: C4H6O4S
Formula Weight: 150.15
Melting Point: 150-155°
Beilstein Reference: 1099858
Merck Reference: 14,9343
MDL No.: MFCD00004860