2-bromo-2-metylopropan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
tert-Butyl bromide
Stabilizacja:
Stabilised with potassium carbonate
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 507-19-7
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.210
Refractive Index: 1.4280
Appearance: Colourless
Melting Point: -20°
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 1730892
Merck Reference: 14,1555
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000125
Formuła:
C₄H₉Br MW: 137.02 g/mol Temp. Wrzenia: 74…76 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1.210 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000125 Numer CAS: 507-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-065-9 Jednostka: 2342 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,1555 |