Drukuj
2-bromo-2-metylopropan 96% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl bromide
159261000 159265000 159260025
ACRO159261000EA 411 PLN
ACRO159261000 ACRO159265000 ACRO159260025
2-bromo-2-metylopropan 96% stabilised
2-bromo-2-metylopropan
Formuła: C₄H₉Br
MW: 137.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000125
Numer CAS: 507-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-065-9
Jednostka: 2342
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01554
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4269 to 1.4289 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.2
pH 4.0 to 6.0 (1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)