Drukuj
DL-Kwas jabłkowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-kwas jabłkowy
M0875-1KG M0875-100G M0875-500G
SIALM0875-1KGEA 428 PLN
SIALM0875-1KG SIALM0875-100G SIALM0875-500G
DL-Kwas jabłkowy, Sigma-Aldrich®
DL-Kwas jabłkowy
Formuła: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 131…132 °C
Gęstość: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064212
Numer CAS: 617-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-514-9
Klasyfikacja Merck : 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM