Drukuj
DL-Kwas jabłkowy ≥99%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-kwas jabłkowy
20365.290EA 393 PLN
20365.290
DL-Kwas jabłkowy ≥99%, TECHNICAL
DL-Kwas jabłkowy
Formuła: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131…132 °C
Gęstość: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064212
Numer CAS: 617-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 230-022-8
Klasyfikacja Merck : 13,05730
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %