Drukuj
DL-Kwas jabłkowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: (±)-kwas jabłkowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14737.1000 8.14737.5000
8.14737.1000EA 310 PLN
8.14737.1000 8.14737.5000
DL-Kwas jabłkowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
DL-Kwas jabłkowy
Formuła: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 131…132 °C
Gęstość: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064212
Numer CAS: 617-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 230-022-8
Klasyfikacja Merck : 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 558 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 132 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 203 °C
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 349 °C