DL-Kwas jabłkowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-kwas jabłkowy
A17874.0E
A17874.30
A17874.36
A17874.0EEA
578
PLN
A17874.0E
A17874.30
A17874.36
DL-Kwas jabłkowy ≥98%
DL-Kwas jabłkowy
Purity: 98%
CAS No.: 6915-15-7
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Flash Point: 203°(397°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.609
Appearance: White to pale cream
Melting Point: 130-133°
Solubility: Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol. Insoluble in benzene.
Beilstein Reference: 1723539
Merck Reference: 14,5707
MDL No.: MFCD00064212
Formuła:
HOOCCH(OH)CH₂COOH MW: 134.09 g/mol Temp. Wrzenia: 306 Temp. topnienia: 130…133 °C Gęstość: 1.609 Temp. Zapłonu: 203 °C (397 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064212 Numer CAS: 617-48-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-022-8 Klasyfikacja Merck : 13,05730 |