Drukuj
DL-Kwas jabłkowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (±)-kwas jabłkowy
125250010 125250050 125252500 125255000
ACRO125250010EA 383 PLN
ACRO125250010 ACRO125250050 ACRO125252500 ACRO125255000
DL-Kwas jabłkowy 99+%
DL-Kwas jabłkowy
Formuła: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temp. Zapłonu: 203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064212
Numer CAS: 6915-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-514-9
Klasyfikacja Merck : 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.1° to +0.1° (25 °C, 589 nm) (C=8.5%,H2O)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Lead (Pb) ≤2 ppm
Impurity ≤0.05 % Maleic acid
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)