Drukuj
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Mercaptopropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W318000-1KG-K W318000-25KG-K W318000-5KG-K
SIALW318000-1KG-KEA 694 PLN
SIALW318000-1KG-K SIALW318000-25KG-K SIALW318000-5KG-K
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy
Formuła: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. topnienia: 10…14 °C
Gęstość: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Numer MDL: MFCD00004862
Numer CAS: 79-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-206-5
Jednostka: 2936
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09476