(±)-2-Kwas merkaptopropionowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Mercaptopropionic acid
L10257.22
L10257.36
L10257.09
L10257.22EA
264
PLN
L10257.22
L10257.36
L10257.09
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy ≥97%
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy
Purity: 97%
CAS No.: 79-42-5
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Unpleasant
Melting Point: 10-14°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 506218
Merck Reference: 14,9340
UN No.: 2936
MDL No.: MFCD00004862
Formuła:
C₃H₆O₂S MW: 106.15 g/mol Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: 10…14 °C Gęstość: 1.196 Temp. Zapłonu: 107 °C (225 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004862 Numer CAS: 79-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-206-5 Jednostka: 2936 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,09476 |