Drukuj
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Mercaptopropionic acid
138791000 138795000 138790025
ACRO138791000EA 208 PLN
ACRO138791000 ACRO138795000 ACRO138790025
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy 95%
(±)-2-Kwas merkaptopropionowy
Formuła: C₃H₆O₂S
MW: 106.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: 10…14 °C
Gęstość: 1.19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004862
Numer CAS: 79-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-206-5
Jednostka: 2936
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,09476
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4804 to 1.4824 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥94 %