Drukuj
Eter dietylowy 99+% stabilised, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
123990010 123990050 123990025 123990100 123990250
ACRO123990010EA 307 PLN
ACRO123990010 ACRO123990050 ACRO123990025 ACRO123990100 ACRO123990250
Eter dietylowy 99+% stabilised, czysty
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 0,714 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Peroxides ≤0.001 %