Drukuj
Mleczan DL-sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Lactate sodium, DL-Lactic acid sodium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, Sodium 2-hydroxypropanoate
71720-25G 71720-5G
SIAL71720-25GEA 1440 PLN
SIAL71720-25G SIAL71720-5G
Mleczan DL-sodu, Sigma-Aldrich®
Mleczan DL-sodu
Formuła: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112.06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065400
Numer CAS: 72-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-772-0
Klasyfikacja Merck : 13,08709