L-(+)-Mleczan litowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
A11818.18EA
404
PLN
A11818.18
A11818.0B
A11818.30
L-(+)-Mleczan litowy ≥97%
L-(+)-Mleczan litowy
Purity: 97%
CAS No.: 27848-80-2
Molecular Formula: C3H5LiO3
Formula Weight: 96.01
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 3568332
Formuła:
H₃CCH(OH)COOLi Temp. topnienia: 253…255 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065399 Numer CAS: 867-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 248-692-5 |