Eter dietylowy, bezwodny 99+% stabilised ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
410060025
410065000
ACRO410060025EA
866
PLN
ACRO410060025
ACRO410065000
Eter dietylowy, bezwodny 99+% stabilised ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Eter dietylowy
Formuła:
(CH₃CH₂)₂O Temp. Wrzenia: 34,6 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –116 °C Gęstość: 0,714 g/cm³ Temp. Zapłonu: –45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011646 Numer CAS: 60-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2 Jednostka: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Klasyfikacja Merck : 12,03852 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
Boiling point | 34 to 35 °C |
Density | (20/20 °C) 0.713 to 0.715 |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | ≤10 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Carbonyl (as HCHO) | ≤0.001 % |
Titrable acid | ≤0.0002 meq/g |
Ethanol | (limit about 0.05%) Passes test |
Peroxides | ≤1 ppm (as H2O2) |