Drukuj
DL-Cysteina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
M-Clarity™ quality level = MQ100
861677-10G 861677-50G
SIAL861677-10GEA 350 PLN
SIAL861677-10G SIAL861677-50G
DL-Cysteina, Sigma-Aldrich®
DL-Cysteina
Formuła: C₃H₇NO₂S
MW: 121.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 254
Temp. topnienia: 115
Gęstość: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00004881
Numer CAS: 3374-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-160-2
Klasyfikacja Merck : 12,02850