Drukuj
DL-metionina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Methioninum racemicum, Methionine racematic, H-DL-Met-OH, (±)-Methionine, (±)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W330108-10KG W330108-1KG W330108-5KG W330108-SAMPLE
SIALW330108-10KGEA 2280 PLN
SIALW330108-10KG SIALW330108-1KG SIALW330108-5KG SIALW330108-SAMPLE
DL-metionina, Sigma-Aldrich®
DL-metionina
Formuła: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Temp. topnienia: ∼136 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063096
Numer CAS: 59-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-432-1
Klasyfikacja Merck : 13,06004