Drukuj
Eter diizopropylu 98+% stabilised, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
158960025 158960010 158960100
ACRO158960025EA 344 PLN
ACRO158960025 ACRO158960010 ACRO158960100
Eter diizopropylu 98+% stabilised, czysty
Eter diizopropylu
Formuła: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 68 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –29 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008880
Numer CAS: 108-20-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-560-6
Jednostka: 1159
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 5 to 150 ppm BHT
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %